Learn More
3-(3,4,5-trimetoxifenyl)propionsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10582781 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
25g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10582781 25 g Glasflaska 25g
1 options
Product Code. 10582781 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 189160250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 25173-72-2 | C12H16O5 | 240,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(3, 4, 5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Namnnotering 98+%
CAS 25173-72-2
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 100,0 °C till 105,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H16O5
Linjär formel (CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
MDL-nummer MFCD00002775
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, III, 2120
Synonym 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyhydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxydihydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylpropionic acid, 3,4,5-trimethoxybenzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-benzenepropanoic acid, acmc-1cazt, maybridge1_005958
InChI-nyckel ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CCC(=O)O
IUPAC-namn 3-(3,4,5-trimetoxifenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 240.25
PubChem CID 64860
ChEBI CHEBI:583580
Formel vikt 240.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.