Läs mer
3,3',4',7-tetrahydroxyflavon, 96 %
Produktkod. 11399045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399045 250 mg 250mg
11389045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14207.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    836.40 SEK
    711.65 SEK / 250mg
    Save 124.75 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286,239 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 528-48-3
Molekylformel C15H10O6
Molekylvikt (g/mol) 286.239
MDL-nummer MFCD00006829
InChI-nyckel XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym fisetin, viset, 5-desoxyquercetin, fustel, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, fisetholz, superfustel, cotinin, fietin, fustet
PubChem CID 5281614
ChEBI CHEBI:42567
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-3,7-dihydroxikromen-4-on
LEDER C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone
Smältpunkt 330 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 292829
Merck Index 14,4088
Formel vikt 286.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.