Läs mer
3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylurea, 97 %
Produktkod. 11397915
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397915 50 g 50g
11307925 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11397915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02986.18
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 330-54-1 | C9H10Cl2N2O | 233,092 g/mol
En phenylurea pre-emergent jordbrukskemikalie. Också en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En jordbrukskemikalie före uppkomsten av fenylurea. Även en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen
Löslighet
Löslig i vatten (0,049 g/L), kloroform och metanol. Mycket svagt löslig i många organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 330-54-1
Molekylformel C9H10Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 233.092
MDL-nummer MFCD00018136
InChI-nyckel XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diuron, 3-3,4-dichlorophenyl-1,1-dimethylurea, dcmu, dynex, duran, dichlorfenidim, herbatox, vonduron, dailon, karmex
PubChem CID 3120
ChEBI CHEBI:116509
IUPAC-namn 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylkarbamid
LEDER CN(C)C(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Smältpunkt 157 °C till 160 °C
Densitet 1.48
Kokpunkt 180 °C till 190 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 2215168
Merck Index 14,3382
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,049 g/L), kloroform och metanol. Mycket svagt löslig i många organiska lösningsmedel.
Formel vikt 233.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diuron
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.