Läs mer
3-(3,4-difluorfenyl)propionsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386579
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386579 1 g 1g
11396579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26185.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 161712-75-0 | C9H8F2O2 | 186.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161712-75-0
Molekylformel C9H8F2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.16
MDL-nummer MFCD00799520
InChI-nyckel UOZIYCHJMUNLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorohydrocinnamic acid, 3-3,4-difluorophenyl propanoic acid, 3-3,4-difluorophenyl propionic acid, benzenepropanoic acid,3,4-difluoro, 3-3,4-difluorophenyl-propionic acid, 3,4-difluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-difluoro, acmc-1bx9z, 3,4-difluorohydrocinnamicacid, benzenepropanoicacid,3,4-difluoro
PubChem CID 2778994
IUPAC-namn 3-(3,4-difluorfenyl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=CC(F)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 49°C to 53°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.