Läs mer
3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31002618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
100mg
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31002618 250 mg 250mg
30996891 5 g 5g
30993068 100 mg 100mg
30995062 25 g 25g
30999384 1 g 1g
30999924 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31002618 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD140577250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
CAS 532-12-7
Molekylformel C9H10N2
MDL-nummer MFCD00052019
Kvantitet 250 mg
LEDER C1(C2=NCCC2)=CC=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Procent renhet 98%