Läs mer
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30965786
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30965786 100 g 100g
30954927 500 g 500g
30954167 1 kg 1kg
30963292 25 g 25g
30957835 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30965786 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11651100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
CAS 331-39-5
Molekylformel C9H8O4
MDL-nummer MFCD00004392
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Procent renhet 98%