Allmän beskrivning
•3-(3,4-dihydroxifenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omvandlas till dopamin av DOPA-dekarboxylas i kroppen
•Vid omvandling till dopamin fungerar det som en excitatorisk signalsubstans
Användningsområden
•L-dopa är användbar i laboratoriestudier av Parkinsons för ’att fylla på dopamin i utarmade kretsar
•L-dopa har också använts för laboratorieforskning om hypertoni och melanocytaktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine |
| Färg | Grädde till vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förlust vid torkning | 1% max. |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H |
| Beilstein | 14, IV, 2492 |
| Merck Index | 15, 5516 |
| Sulfaterad ask | 0,1% max. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.