Läs mer
3-(3,4-dihydroxyfenyl)-L-alanin, 99 %
Produktkod. 10703724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703724 100 g Glasflaska 100g
10606762 5 g Glasflaska 5g
10701251 25 g Glasflaska 25g
10485555 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10703724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167531000
 Begränsad artikel
I lager
3-(3,4-dihydroxyfenyl)-L-alanin (levodopa eller L-dopa), CAS # 59-92-7, är en dopamin-prekursormolekyl. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•3-(3,4-dihydroxifenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omvandlas till dopamin av DOPA-dekarboxylas i kroppen
•Vid omvandling till dopamin fungerar det som en excitatorisk signalsubstans
Användningsområden
•L-dopa är användbar i laboratoriestudier av Parkinsons för ’att fylla på dopamin i utarmade kretsar
•L-dopa har också använts för laboratorieforskning om hypertoni och melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-92-7
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
MDL-nummer MFCD00002598
InChI-nyckel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Färg Grädde till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfaterad ask 0,1% max.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 197.19
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.