Läs mer
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 99%
Produktkod. p-3734446 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10606762
Brand: Thermo Scientific Acros 167530050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
3-(3,4-dihydroxifenyl)-L-alanin (levodopa eller L-dopa), CAS # 59-92-7, är en dopaminprekursormolekyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•3-(3,4-dihydroxifenyl)-L-alanin, eller L-dopa, omvandlas till dopamin av DOPA-dekarboxylas i kroppen
•Vid omvandling till dopamin fungerar det som en excitatorisk signalsubstans
Användningsområden
•L-dopa är användbar i laboratoriestudier av Parkinsons för ’att fylla på dopamin i utarmade kretsar
•L-dopa har också använts för laboratorieforskning om hypertoni och melanocytaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-92-7
Molekylformel C9H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 197.19
MDL-nummer MFCD00002598
InChI-nyckel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Färg Grädde till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Merck Index 15, 5516
Sulfaterad ask 0.1% max.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.19
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.