Läs mer
3-(3,4-dihydroxyfenyl)propionsyra, 98+%
Produktkod. 11464743
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464743 100 g 100g
11444743 5 g 5g
11454743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464743 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11638.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1078-61-1 | C9H10O4 | 182,175 g/mol
3-(3,4-dihydroxifenyl)propionsyra den kan användas för att framställa 3-(3,4-dihydroxi-fenyl)-propionsyraoktylester genom upphettning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-(3,4-dihydroxifenyl)propionsyra den kan användas för att framställa 3
-(3,4-dihydroxi-fenyl)-propionsyra oktylester genom upphettning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1078-61-1
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.175
MDL-nummer MFCD00002776
InChI-nyckel DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
PubChem CID 348154
ChEBI CHEBI:48400
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydroxifenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2213449
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.