Läs mer
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 86383-39-3 |
| Molekylformel | C17H18O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16-10-8-12(11-17(16)21-2)7-9-15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-6,8,10-11,18H,7,9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CCC(=O)c2ccccc2O)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.32 |
| Formel vikt | 286.1205 |