Läs mer
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine |
| CAS | 32161-30-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H15 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Tyrosine, 3-methoxy-O-methyl-, Alanine, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, L- (8CI), 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, (S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, (S)-3,4-Dimethoxyphenylalanine, 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, DMPA, L-Dimethoxyphenylalanine, L-Veratrylglycine, β-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1OC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.24 |
| Visa mer |