Läs mer
3-(3,4-dimetoxifenyl)propansyra, TRC
Produktkod. 30386865
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30386865 5 g
1 options
Produktkod. 30386865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4607305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic Acid
CAS 2107-70-2
Molekylformel C11H14O4
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4-Dimethoxybenzenepropionic Acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic Acid, 3,4-Dimethoxydihydrocinnamic Acid, NSC 76043, beta-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
LEDER COc1ccc(CCC(=O)O)cc1OC
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Formel vikt 210.0892