Läs mer
3-(3,4-dimetoxyfenyl)propionsyra, 98 %
Product Code. 11436877
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11436877 5 g 5g
11446877 25 g 25g
11456877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11436877 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14325.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 2107-70-2 | C11H14O4 | 210,229 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2107-70-2
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.229
MDL-nummer MFCD00002774
InChI-nyckel LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
IUPAC-namn 3-(3,4-dimetoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 96°C to 99°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2696272
Formel vikt 210.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.