Läs mer
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10285650 50 g 50g
1 options
Produktkod. 10285650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171910500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3, 4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Namnnotering 99%
CAS 2107-70-2
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96°C to 97°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H14O4
Linjär formel (CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
MDL-nummer MFCD00002774
Kvantitet 50 g
Beilstein 10, 424
Synonym 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
InChI-nyckel LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
IUPAC-namn 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 210.23
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
Formel vikt 210.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder