missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 83979-31-1 |
| Molekylformel | C12H19NO2 . HCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzenepropanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenepropanamine, 3,4-dimethoxy-N-methyl-, hydrochloride (9CI), [3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propyl](methyl)amine hydrochloride, 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzenepropanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13-8-4-5-10-6-7-11(14-2)12(9-10)15-3;/h6-7,9,13H,4-5,8H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCCCc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.74 |
| Formel vikt | 245.1183 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?