Läs mer
3,3'-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]bis[4-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-[(4-Hydroxyphenyl)methylene]bis-4-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 235106-86-2 |
| Molekylformel | C21H16O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16O5/c22-11-13-1-7-19(25)17(9-13)21(15-3-5-16(24)6-4-15)18-10-14(12-23)2-8-20(18)26/h1-12,21,24-26H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(c2cc(C=O)ccc2O)c3cc(C=O)ccc3O |
| IUPAC-namn | 3-[(5-formyl-2-hydroxyphenyl)-(4-hydroxyphenyl)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.35 |
| Formel vikt | 348.0998 |