Läs mer
3,3'-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis[4-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-[(4-Methoxyphenyl)methylene]bis-4-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 235106-84-0 |
| Molekylformel | C24H22O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22O5/c1-27-19-8-6-18(7-9-19)24(20-12-16(14-25)4-10-22(20)28-2)21-13-17(15-26)5-11-23(21)29-3/h4-15,24H,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(c2cc(C=O)ccc2OC)c3cc(C=O)ccc3OC |
| IUPAC-namn | 3-[(5-formyl-2-methoxyphenyl)-(4-methoxyphenyl)methyl]-4-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.43 |
| Formel vikt | 390.1467 |