Läs mer
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 97%
Produktkod. 11413647
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413647 500 g 500g
11403647 100 g 100g
11423647 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17395.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79-94-7 | C15H12Br4O2 | 543.875 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-94-7
Molekylformel C15H12Br4O2
Molekylvikt (g/mol) 543.875
MDL-nummer MFCD00013962
InChI-nyckel VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromobisphenol a, 3,3',5,5'-tetrabromobisphenol a, bromdian, 4,4'-propane-2,2-diyl bis 2,6-dibromophenol, 4,4'-isopropylidenebis 2,6-dibromophenol, firemaster bp 4a, tetrabromodian, 2,2-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl propane, fire guard 2000, great lakes ba-59p
PubChem CID 6618
ChEBI CHEBI:33217
IUPAC-namn 2,6-dibrom-4-[2-(3,5-dibrom-4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenol
LEDER CC(C)(C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br)C2=CC(=C(C(=C2)Br)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
Smältpunkt 179°C to 182°C
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Formel vikt 543.87
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.