missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10, (OH)2, TRC

Produktkod. 30427524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427524 10 mg
30416186 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30427524 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29110910MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2732834-96-5
Molekylformel C15 D10 H2 Br4 O2
Molekylvikt (g/mol) 553.9322
Synonym Tetrabromobisphenol A D10 (dimethyl D3, bisphenol-3,5-D2), Tetrabromobisphenol A D10, 4,4'-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2,2-propanediyl)bis(2,6-dibromo-3,5-dideuteriophenol), 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A (ring,chain-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A (ring,dimethyl-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A D10 (ring D4 dimethyl D6)
IUPAC-namn 2,6-dibromo-3,5-dideuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(3,5-dibromo-2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
LEDER [2H]c1c(Br)c(O)c(Br)c([2H])c1C(c2c([2H])c(Br)c(O)c(Br)c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Formel vikt 549.8198
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.