Läs mer
3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H6I4O4/c14-7-3-6(4-8(15)11(7)18)21-12-9(16)1-5(13(19)20)2-10(12)17/h1-4,18H,(H,19,20) |
| Formel vikt | 733.6445 |
| Procent renhet | >95% |