Läs mer
3,3',5,5'-Tetraiodothyronamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5,5'-Tetraiodothyronamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11I4NO2.ClH/c15-9-5-8(6-10(16)13(9)20)21-14-11(17)3-7(1-2-19)4-12(14)18;/h3-6,20H,1-2,19H2;1H |
| Formel vikt | 768.6735 |