Läs mer
3,3',5,5'-Tetrakis(1-metyletyl)bifenyl-4,4'-diol, Mikromol™
Produktkod. 30050343
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050343 25 mg
1 options
Produktkod. 30050343 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3,3',5,5'-Tetrakis(1-metyletyl)bifenyl-4,4'-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propofol Dimer
CAS 2416-95-7
Analyt- eller komponentnamn Propofol Dimer
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24 H34 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
LEDER CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
IUPAC-namn 4-[4-hydroxy-3,5-di(propan-2-yl)fenyl]-2,6-di(propan-2-yl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 354.53
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 354,2559 g/mol