missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzhydrol, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11418937
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418937 25 g 25g
11498927 1 g 1g
11408937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11418937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20553.14
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 87901-76-6
Molekylformel C17H8F12O
Molekylvikt (g/mol) 456.23
MDL-nummer MFCD00042475
InChI-nyckel DUCQGUCBWHWEBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetrakis trifluoromethyl benzhydrol, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanol, maybridge1_002893, di 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanol, 3,3,5,5-tetrakis trifluoromethyl benzhydrol, benzenemethanol, a-3,5-bis trifluoromethyl phenyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 2776818
IUPAC-namn bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methanol
LEDER OC(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzhydrol
Smältpunkt 147°C to 149°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 456.23
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.