Läs mer
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormetyl)bensofenon, 98 %
Produktkod. 11479093
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479093 1 g 1g
11489093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479093 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11164.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175136-66-0 | C17H6F12O | 454,215 g/mol
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluormetyl)bensofenon, används som reaktiva färgämnesmellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ ,5,5′ -Tetrakis(trifluormetyl)bensofenon, används som reaktiva färgämnesmellanprodukter.
Löslighet
Svårlöslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175136-66-0
Molekylformel C17H6F12O
Molekylvikt (g/mol) 454.215
MDL-nummer MFCD00042474
InChI-nyckel GATWMPGNBWPCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone, maybridge1_002937, acmc-1c7yy, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ketone, di 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone #, 3,3/',5,5/'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone
PubChem CID 519439
IUPAC-namn bis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]metanon
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetrakis (trifluoromethyl)benzophenone
Smältpunkt 139°C to 140°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 454.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.