Läs mer
3,3',5,5'-Tetramethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl(TMDHB) |
| CAS | 2417-04-1 |
| Molekylformel | C16 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4,4'-Bi-2,6-xylenol (6CI,7CI), 4,4'-Biphenyldiol','3,3',5,5'-tetramethyl- (8CI), 2,2',6,6'-Tetramethyl-p,p'-biphenol, 2,2',6,6'-Tetramethylbiphenol, 3,3',5,5'-Tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diol, 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, 3,3',5,5'-Tetramethylbisphenol, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyl bisphenol, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, NSC 128399, NSC 93821, TM-BPL |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8,17-18H,1-4H3 |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1O)c2cc(C)c(O)c(C)c2 |
| IUPAC-namn | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vikt | 242.1307 |