Läs mer
3,3',5,5'-Tetrametylbensidin, 98 %
Produktkod. 11451548
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451548 25 g 25g
11431548 1 g 1g
11441548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13868.14
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
3,3',5,5'-Tetrametylbensidin, 98%, eller TMB, CAS # 54827-17-7, är ett kolorimetrisk reagens som används vid laboratoriebaserad substratdetektion. | CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240,35 g/mol
Utmärkt kolorimetriskt substrat för detektion av pepparrotsperoxidasmärkta prober; särskilt användbar i ELISA tekniker, blått resultat kan avläsas spektrofotometriskt vid 370 eller 650 nm3,3',5,5'-Tetrametylbensidin används som ett kliniskt reagens för att testa blod. Det är också ett kromogent substrat som används i färgningsförfaranden inom immunhistokemi. Vidare används det som ett visualiseringsreagens i enzymkopplade immunosorbentanalyser. Utöver detta används den som ersättning för cancerframkallande föreningar som bensidin och o-fenylendiamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 3,3',5,5'-tetrametylbensidin, även känd som 4,4'-diamino-3,3',5,5'-tetrametylbifenyl eller TMB, är ett kolorimetriskt substrat för detektion av pepparrotsperoxidas-märkta prober
  • Oxidation av 3,3',5,5'-Tetrametylbensidin resulterar i en blekblå slutprodukt som kan detekteras vid 370 eller 655 nm. Svavelsyra (H2SO4) används för att stoppa oxidationsreaktionen och stabilisera avläsningen, vilket resulterar i en gul färg som kan avläsas vid 450 nm
Ansökan
  • 3,3',5,5'-Tetrametylbensidin används som ett kromogent visualiseringsmedel i enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) eller immunhistokemi (IHC) tekniker
  • 3,3',5,5'-Tetrametylbensidin har använts för att detektera molekyler i vattenhaltiga prover som kopparjon och hypoklorit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54827-17-7
Molekylformel C16H20N2
Molekylvikt (g/mol) 240.35
MDL-nummer MFCD00007748
InChI-nyckel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-namn 4-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Smältpunkt 168 °C till 171 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2808541
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i etylacetat, etanol, aceton, kloroform, toluen och dimetylsulfoxid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 240.35
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.