Läs mer
3,3',5,5'-Tetrametylbensidindihydroklorid, 98 %
Produktkod. 15490127
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490127 5 g -
15480127 1 g 1g
15400137 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60332.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313,27 g/mol
3,3',5,5'-Tetrametylbensidindihydrokloridhydrat är ett kromoforsubstrat i ELISA analyser. Det är ett icke-cancerframkallande substitut för bensidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ ,5,5′ -Tetrametylbensidindihydrokloridhydrat är ett kromoforsubstrat i ELISA analyser. Det är ett icke-cancerframkallande substitut för bensidin.
Löslighet
Löslig i DMSO (∼ 1,7 mg/ml) och 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme, ljus, syror, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207738-08-7
Molekylformel C16H22Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 313.27
MDL-nummer MFCD00150104
InChI-nyckel NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
PubChem CID 19836601
IUPAC-namn 4-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)-2,6-dimetylanilin;dihydrat;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (∽1,7 mg/ml) och 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Formel vikt 313.27
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.