Läs mer
3,3',5,5'-tetrametylbensidindihydrokloridhydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441423 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15441423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229990050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
CAS 207738-08-7
Smältpunkt >300,0 °C
Analysprocentintervall 98% min. (på torrt ämne) (argentometri)
Molekylformel C16H22Cl2N2
Linjär formel 2HCl·xH2O
MDL-nummer MFCD00150104
Kvantitet 5 g
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: måttligt löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
InChI-nyckel NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
IUPAC-namn 4-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)-2,6-dimetylanilin;dihydrat;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 313.27
PubChem CID 19836601
Formel vikt 313.26
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.