Läs mer
3,3',5,5'-tetrametylbensidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434336 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
1000mg
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434336 10 x 100 mg 1000mg
11432642 50 mL 50ml
11452642 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434336 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 08980502
Utmärkt för ELISA förfaranden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54827-17-7
Molekylformel C16H20N2
Molekylvikt (g/mol) 240.35
InChI-nyckel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-namn 4-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Färg Färglös
Linjär formel C16H20N2
Kvantitet 10 x 100 mg
Formel vikt 240.3
Fysisk form Vätska