Läs mer
3,3',5,5'-tetrametylbensidinlösning, färdig att använda, hög känslighet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440187
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440187 1000 mL -
15420187 125 mL 125ml
15430187 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61325.AU
 Begränsad artikel
I lager
3,3',5,5'-Tetrametylbensidin (TMB, CAS # 54827-17-7) är en blå kromogen substans som används i färgningstekniker såsom immunhistokemi.
TMB är ett substrat för pepparrotsperoxidas. Rekommenderas för ELISA (microwell) procedurer,3,3a,5,5a-Tetrametylbensidin har använts i en studie för att visa att genom att mäta substratabsorptionsvärden utanför absorptionsmaximum, kan mätområdet för alla immunoenzymometriska analyser utökas avsevärt utan att äventyra analysens egenskaper. 3,3?,5,5?-Tetrametylbensidin har också använts i en studie för att förstå bildandet av CuS konkava överbyggnader med peroxidasliknande aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•TMB är en aromatisk amin som fungerar som en vätedonator i pepparrotsperoxidas-katalyserade reaktioner
• Överföringen av väte resulterar i en blå färg associerad med målet av intresse
• Denna pH-beroende färgförändring kan bekräftas med spektrofotometriska metoder
• TMB används vanligtvis inom immunhistokemi; TMB är ljuskänsligt och alla applikationer bör utföras i mörker
Ansökan
•TMB är lämpligt för immunhistokemi och immuncytokemi, inklusive ELISA och cell- och vävnadsfärgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54827-17-7
Molekylformel C16H20N2
Molekylvikt (g/mol) 240.35
MDL-nummer MFCD00007748
InChI-nyckel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-namn 4-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Namnnotering Färdig att använda, hög känslighet
Färg Gult
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2810
Beilstein 2808541
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel såsom DMSO, 96 % etanol, aceton, kloroform och toluen.
Formel vikt 240.35
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.