Läs mer
3,3',5,5'-tetrametylbensidinlösning, färdig att använda, utfällande, standardkänslighet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495785
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
125ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495785 1000 mL 1000ml
15475785 125 mL 125ml
15485785 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60461.AU
 Begränsad artikel
I lager
Utmärkt kolorimetriskt substrat för detektion av pepparrotsperoxidasmärkta prober och används med peroxidas- och peroxidaskopplade system, särskilt i ELISA tekniker, blått resultat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Utmärkt kolorimetriskt substrat för detektion av pepparrotsperoxidasmärkta prober och används med peroxidas- och peroxidaskopplade system, särskilt i ELISA tekniker, blått resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54827-17-7
Molekylformel C16H20N2
Molekylvikt (g/mol) 240.35
MDL-nummer MFCD00007748
InChI-nyckel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-namn 4-(4-amino-3,5-dimetylfenyl)-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Namnnotering Färdig att använda, fällningsklar, standardkänslighet
Färg Färglös till gul
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2810
Beilstein 2808541
Formel vikt 240.35
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.