Läs mer
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 97+%
Produktkod. 11397256
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397256 1 g 1g
11307266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09172.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25570-02-9 | C16H18 | 210.32 g/mol
3,3',5,5'-tetrametylbifenyl används som en prekursor för framställning av 3,3',5,5'-tetrametylenbifenyltetraanjon. Det används också för att framställa bifenyl-3,3',5,5'-tetrakarboxylsyra genom oxidation av med kaliumpermanganat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,3′ ,5,5′ -Tetrametylbifenyl används som en prekursor för framställning av 3,3′ ,5,5′ -tetrametylenbifenyltetranjon. Det används också för att framställa bifenyl-3,3′ ,5,5′ -tetrakarboxylsyra genom oxidation av med kaliumpermanganat.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25570-02-9
Molekylformel C16H18
Molekylvikt (g/mol) 210.32
MDL-nummer MFCD00051910
InChI-nyckel CMZYGFLOKOQMKF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520212
IUPAC-namn 1-(3,5-dimetylfenyl)-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(C)=C1)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Smältpunkt 47°C to 49°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1935931
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 1-3,5-dimethylphenyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5,3',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, acmc-1cihy, 2,2'5.5'-tetramethylbiphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl,3,3',5,5'-tetramethyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Formel vikt 210.32
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.