Läs mer
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, 98%
Produktkod. 10636532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10636532 10 mL Glasflaska 10ml
10370904 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138390100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14376-79-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14376-79-5
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00001640
InChI-nyckel OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl cyclohexanone, cyclohexanone,3,3,5,5-tetramethyl, acmc-1c4rg, 3,5,5-tetramethylcyclohexanone, cyclohexanone,3,5,5-tetramethyl, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-1-cyclohexanone, 3,3,5,5-tetramethyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 84399
IUPAC-namn 3,3,5,5-tetrametylcyklohexan-1-on
LEDER CC1(CC(=O)CC(C1)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 11°C to 12°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8954g/mL, 0.8954
Kokpunkt 200°C to 203°C
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)4C6H6(=O)
Brytningsindex 1.4510 to 1.453
Kvantitet 10 mL
Beilstein 07, IV, 89
Formel vikt 154.25
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.