Läs mer
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone |
| CAS | 14376-79-5 |
| Molekylformel | C10H18O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 91511 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| IUPAC-namn | 3,3,5,5-tetramethylcyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.24 |
| Formel vikt | 154.1358 |