Läs mer
3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone, TRC
Produktkod. 30451982
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30451982 50 mg
1 options
Produktkod. 30451982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88965850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone
CAS 14376-79-5
Molekylformel C10H18O
Kvantitet 50 mg
Synonym NSC 91511
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
LEDER CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC-namn 3,3,5,5-tetramethylcyclohexan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 154.24
Formel vikt 154.1358