Läs mer
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid, 97%
Produktkod. 15450458
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15450458 1 g 1g
15460458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15450458 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H54012.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923977-15-5 | C9H8Br2O2 | 307.969 g/mol
3-(3,5-dibromfenyl)propionsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(3,5-Dibromophenyl)propionsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 923977-15-5
Molekylformel C9H8Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 307.969
MDL-nummer MFCD11973898
InChI-nyckel AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,5-dibromophenyl propanoic acid, 3-3,5-dibromophenyl propionic acid, 3,5-dibromobenzenepropanoic acid, 3-3,5-dibromo-phenyl-propionic acid
PubChem CID 16038256
IUPAC-namn 3-(3,5-dibromfenyl)propansyra
LEDER C1=C(C=C(C=C1Br)Br)CCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
Smältpunkt 62°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 10537616
Formel vikt 307.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.