Läs mer
3-(3,5-diklorfenoxi)bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10081114 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10081114 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10081114 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399660010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(3, 5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 81028-92-4
Smältpunkt 48 °C till 55 °C
Flampunkt >110 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C13H8Cl2O2
Linjär formel Cl2CH3OC6H4CHO
MDL-nummer MFCD00003355
Kvantitet 1 g
Synonym 3-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3-3,5-dichorophenoxy benzaldehyde, m-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-3'-formyldiphenyl ether, benzaldehyde,3-3,5-dichlorophenoxy, benzaldehyde, 3-3,5-dichlorophenoxy, pubchem16379, acmc-20anl8, timtec-bb sbb003061, 3-3?5-dichlorophenoxy benzaldehyde
InChI-nyckel BISWHYILBVQCRA-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC(OC2=CC=CC(C=O)=C2)=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-(3,5-diklorfenoxi)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 267.11
PubChem CID 688050
Formel vikt 267.11
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.