Läs mer
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 182.0579 |
| Procent renhet | >95% |