missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,3’,5-Triiodo-L-thyronine 4’-O-Sulfate, TRC

Produktkod. 30007063
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007063 2.5 mg
30006037 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7953952.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 31135-55-4
Molekylformel C15H12I3NO7S
Molekylvikt (g/mol) 731.04
Synonym Triiodothyronine Sulfate, 3,5-Diiodo-O-[3-iodo-4-(sulfooxy)phenyl]-L-tyrosine, 3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine Hydrogen Sulfate, Triiodothyronine Hydrogen Sulfate, Liothyronine Sulfate, T3 Sulfate;
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[3,5-diiodo-4-(3-iodo-4-sulfooxyphenoxy)phenyl]propanoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)C[C@@H](C(=O)O)N)I)I)OS(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine 4'-O-Sulfate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H12I3NO7S/c16-9-6-8(1-2-13(9)26-27(22,23)24)25-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(20)21/h1-4,6,12H,5,19H2,(H,20,21)(H,22,23,24)/t12-/m0/s1
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 730.7469
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.