Läs mer
3,3',5-Triiodo-L-thyronin, 95%
Produktkod. 15496977
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496977 250 mg 250mg
15476977 1 g 1g
15486977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34068.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6893-02-3 | C15H12I3NO4 | 650,98 g/mol
Med hjälp av videointensiveringsfluorescensmikroskopi och tetrametylrhodamin (Rho)-märkt 3, 3', 5-trijod-L-tyronin (T3 ),upptaget av T3 av odlade musfibroblaster studerades. Bindningen av 3, 3', 5-trijodo-L-tyronin (T3 GH3-hypofystumörceller från råtta studerades vid 15 grader C och visades vara mättningsbara, reversibla och stereospecifika. Ett fluorescerande derivat av sköldkörtelhormonet 3,3'-trijodo-L-tyronin binder till odlade musfibroblaster; sådan bindning är mättbar. 3,3?,5-Triiodo-L-tyronine Uppreglering av Na,K-ATPas-aktivitet och cellytexpression i alveolära epitelceller är Src-kinas- och fosfoinositid 3-kinas-beroende.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning av videointensiveringsfluorescensmikroskopi och tetrametylrhodamin (Rho)-märkt
3, 3′ , 5-trijodo-L-tyronin (T3 ),upptaget av T3 av odlade musfibroblaster studerades. Bindningen av 3, 3′ , 5-trijodo-L-tyronin (T3 GH3-hypofystumörceller från råtta studerades vid 15 grader C och visades vara mättningsbara, reversibla och stereospecifika. Ett fluorescerande derivat av sköldkörtelhormonet 3,3′ -trijodo-L-tyronin binder till odlade musfibroblaster; sådan bindning är mättbar. 3,3′ ,5-Triiodo-L-tyronine Uppreglering av Na,K-ATPas-aktivitet och cellytexpression i alveolära epitelceller är beroende av Src-kinas och fosfoinositid 3-kinas.
Löslighet
Olösligt i vatten, etanol och propylenglykol. Löslig i utspädda alkalier.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, Starka baser, lätt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6893-02-3
Molekylformel C15H12I3NO4
Molekylvikt (g/mol) 650.98
MDL-nummer MFCD00002593
InChI-nyckel AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Synonym liothyronine, triiodothyronine, 3,3',5-triiodo-l-thyronine, liothyronin, tresitope, 3,5,3'-triiodothyronine, l-liothyronine, triothyrone, liothyroninum, liotironina
PubChem CID 5920
ChEBI CHEBI:18258
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxi-3-jodfenoxi)-3,5-dijodfenyl]propansyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Smältpunkt 234 °C till 238 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olösligt i vatten, etanol och propylenglykol. Löslig i utspädda alkalier.
Optisk rotation +25° (c=1 i 1 M HCl/etanol 1:2)
Formel vikt 650.97
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Liothyronine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.