Läs mer
3,3’,5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 3005-96-7 |
| Molekylformel | C16H14I3NO4 • (HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-Triiodothyronine Methyl Ester Hydrochloride, T3 Methyl Ester Hydrochloride, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14I3NO4.ClH/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9;/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| LEDER | COC([C@H](CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C=C2)C(I)=C1)N)=O.Cl |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 665.003646 |
| Formel vikt | 700.7824 |