Läs mer
3,3’,5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Liothyronine Methyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 664.8057 |