Läs mer
3,3',5-Triiodo-L-tyronin metylestertrifluoracetamid, TRC
Produktkod. 30456880
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30456880 50 mg
1 options
Produktkod. 30456880 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79540350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide
CAS 3006-04-0
Molekylformel C18 H13 F3 I3 N O5
Kvantitet 50 mg
Synonym (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn metyl(2S)-3-[4-(4-hydroxy-3-jodofenoxi)-3,5-diiodofhenyl]-2-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 761.008
Formel vikt 760.788