Läs mer
3,3’,5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide |
| CAS | 3006-04-0 |
| Molekylformel | C18 H13 F3 I3 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 761.008 |
| Formel vikt | 760.788 |