Läs mer
3,3',5-Trijodo-L-tyronin natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415579
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415579 500 mg 500mg
15405579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63312.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55-06-1 | C15H11I3NNaO4 | 672.959 g/mol
L-3,3',5-Trijodotyronine, natriumsalt har visat sig stimulera andningsaktivitet på mitokondriell nivå. T3 är ett sköldkörtelhormon som ökar proteinsyntesen, stimulerar nedbrytningen av kolesterol och påverkar embryonal utveckling. I cellkultur, T3 reglerar celldifferentiering och proteinuttryck.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
L-3,3′ ,5-Trijodotyronine, Natriumsalt har visat sig stimulera andningsaktivitet på mitokondriell nivå. T3 är ett sköldkörtelhormon som ökar proteinsyntesen, stimulerar nedbrytningen av kolesterol och påverkar embryonal utveckling. I cellkultur, T3 reglerar celldifferentiering och proteinuttryck.
Löslighet
Delvis blandbar i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid, metanol, natriumhydroxid och etanol. Praktiskt taget olöslig i de flesta andra organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-06-1
Molekylformel C15H11I3NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 672.959
MDL-nummer MFCD00002594
InChI-nyckel SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Synonym liothyronine sodium, cytomel, triostat, tertroxin, 3,3',5-triiodo-l-thyronine sodium salt, basoprocin, ibiothyron, cynomel, cytomel sodium, triiodothyronine sodium
PubChem CID 23666110
ChEBI CHEBI:6484
IUPAC-namn natrium;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxi-3-jodfenoxi)-3,5-dijodfenyl]propanoat
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)[O-])N)I)I)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Smältpunkt 205°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 500 mg
Beilstein 8179867
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,5510
Löslighetsinformation Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents.
Formel vikt 672.96
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.