Läs mer
3,3’,5-Triiodo-L-thyronine Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Liothyronine sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 672.772 |
| Frakt skick | Room Temperature |