Läs mer
3,3’,5’-Triiodo-L-thyronine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 650.79 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |