Läs mer
3,3',5-Triiodo-L-thyronin, TRC
Produktkod. 30004472
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004472 250 mg
30009719 500 mg
30010667 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT795380250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6893-02-3
Molekylformel C15 H12 I3 N O4
Molekylvikt (g/mol) 650.97
Synonym Liothyronine, L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), Thyronine, 3,3',5-triiodo-, L- (6CI), O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, 3,3',5-Triiodothyronine, 3,5,3'-Triiodothyronine, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenylalanine, Cyronine, L-3,3',5-Triiodothyronine, L-Liothyronine, L-T3, L-Triiodothyronine, Liothyronin, NSC 80203, T3, T3 (Hormone), T3 (amino acid), Tresitope, Triiodo-L-thyronine, Triiodothyronine, Tri-iodothyronine
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-jodofenoxi)-3,5-diiodofenyl] propansyra
LEDER N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 650.79
Procent renhet >95%