Läs mer
3,3',5-Triiodo Thyroacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3,5-Triiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 51-24-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H9 I3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid','4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo-, Acetic acid','[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (8CI), Thyroacetic acid','3,3',5-triiodo- (6CI), 3,3',5-Triiodothyroa, Liothyronine Sodium Imp. C (EP), Tiratricol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9I3O4/c15-9-6-8(1-2-12(9)18)21-14-10(16)3-7(4-11(14)17)5-13(19)20/h1-4,6,18H,5H2,(H,19,20) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 621.93 |
| Visa mer |